Learn More
Alpha Packaging™ Sachet en polyéthylène pour matières présentant un risque biologique B-safe™
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1015 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
Fabrication en PE. Les sachets en polyéthylène pour matières présentant un risque biologique Alpha Packaging™ B-safe™ contiennent efficacement les déchets à risque biologique.
- Livré en vrac ou en boîtes de distribution de paillasse.
- Pour élimination intensive
- Marqué des deux côtés avec le symbole de risque biologique et les avertissements :
- “Biohazard, Danger of Infection” (Risque biologique, risque d’infection)
- “Burn Without Opening” (Brûler sans ouvrir)
- Avertissement en anglais, français et allemand
- Polyéthylène (calibre 500)
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Oui |
| Hauteur (métrique) | 1015 mm |
| Longueur (métrique) | 790 mm |
| Longueur (impériale) | 31 in |
| Hauteur (impériale) | 39,9 in |
| Matériau | PE |
| Type de produit | Sachet pour matières présentant un risque biologique |