Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques GHS/CLP B-7569, L4B Diamond
Conçues avec un film en vinyle qui supporte l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
Marque: Brady™ 121650
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériaux pour l’identification générale BBP™31 et BBP™33
- Étiquettes vierges avec losanges rouges préimprimés permettant d’obtenir des étiquettes GHS/CLP bicolores en un seul passage dans l’imprimante
- Disponibles en trois tailles, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™
- Température de service : -4°F à +180°F ; température d’application : 50°F à 180°F
- Durabilité moyenne en extérieur : 3-5 ans
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Légende : L4B Diamond | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
200/rouleau | |
-20°C à 75°C | |
155 x 105 mm | |
155,00 mm |
Étiquettes chimiques GHS/CLP pré-imprimées pour imprimantes BBP3x | |
Blanc avec losanges rouges pré-imprimés | |
Vinyle | |
Marquage de produits chimiques | |
1 | |
Station de travail Brady, MarkWare | |
0,102 mm | |
105 mm |