Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques GHS/CLP B-7569, L4B Diamond
Conçues avec un film en vinyle qui supporte l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
Marque:  Brady™ 121638
Code produit. 15346641
  • 145.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériaux pour l’identification générale BBP™31 et BBP™33
  • Étiquettes vierges avec losanges rouges préimprimés permettant d’obtenir des étiquettes GHS/CLP bicolores en un seul passage dans l’imprimante
  • Disponibles en trois tailles, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™
  • Température de service : -4°F à +180°F ; Température d’application : 50°F à 180°F
  • Durabilité moyenne en extérieur : 3-5 ans
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Acrylique, permanent
Brillant
Légende : L4B Diamond
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
340/rouleau
-20°C à 75°C
85 x 55 mm
85,00 mm
Étiquettes chimiques GHS/CLP pré-imprimées pour imprimantes BBP3x
Blanc avec losanges rouges pré-imprimés
Vinyle
Marquage de produits chimiques
1
Station de travail Brady, MarkWare
0,102 mm
55 mm