Learn More
Brady™ B-7569 Pre-Printed GHS/CLP Chemical Labels, L3A Diamond
Designed with vinyl film that withstands exposure to moisture, chemicals and handling
145.00€ - 215.00€
Spécification
Afficher le texte | Légende : L3A Diamond |
---|---|
À utiliser avec (application) | Marquage de produits chimiques |
À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
Code produit | Marque | Quantité | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15366641
|
Brady™
121641 |
270/rouleau | Légende : L3A Diamond |
215.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15316641
|
Brady™
121635 |
340/rouleau | Légende : L3A Diamond |
145.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- BBP™31 and BBP™33 General identification materials
- Blank labels with pre-printed red diamonds allow printer to produce 2-color GHS/CLP labels in one print pass
- Available in three size, each with 6 diamond layouts that match templates in MarkWare™Software
- Service temperature: -4°F to +180°F; application temperature: 50°F to 180°F
- Average outdoor durability: 3-5 years
Spécification
Légende : L3A Diamond | |
Marquage de produits chimiques | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |