Learn More
Brady™ B-7569 Pre-Printed GHS/CLP Chemical Labels, L3A Diamond
Designed with vinyl film that withstands exposure to moisture, chemicals and handling
Marque: Brady™ 121641
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériaux pour l’identification générale BBP™31 et BBP™33
- Étiquettes vierges avec losanges rouges préimprimés permettant d’obtenir des étiquettes GHS/CLP bicolores en un seul passage dans l’imprimante
- Disponibles en trois tailles, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™
- Température de service : -4°F à +180°F ; température d’application : 50°F à 180°F
- Durabilité moyenne en extérieur : 3-5 ans
Spécification
Légende : L3A Diamond | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
75 x 110mm (2,95 x 4,33 in) |
Marquage de produits chimiques | |
270/rouleau |