Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polypropylène B-7425
Le matériau en polypropylène B-7425 est doté d’un adhésif acrylique permanent pour maintenir l’adhésion du ruban aux surfaces dans les environnements autoclaves, de congélateur et d’azote liquide
Marque: Brady™ 121014
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Excellent pour l’identification en laboratoire, y compris les flacons, les lames et les tubes à essai. L’adhésif à profil bas adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu’aux surfaces irrégulières ou aux surfaces à faible énergie de surface. Adhésif acrylique permanent et revêtement en polyamide, ces étiquettes s’impriment en texte noir sur fond blanc avec une finition mate. La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes. En polypropylène durable, cette solution économique permet d’identifier les flacons, tubes et autres récipients d’échantillons avant d’être congelés.
- Taille : 9,53 mm x 6,4 m
- Couleur : Noir sur blanc
- Matériau Brady : Polypropylène B-7425
- Compatibilité de l’imprimante : BMP21-PLUS, BMP2
Spécification
Acrylique | |
Tissu en vinyle | |
6,4 m x 9,53 mm |
Noir / blanc | |
Série BMP™21 Plus |