Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 250
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
92.25€
Spécification
Description | S’adapte à la taille du flacon/tube : 2-8 ml |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Finition | Mat |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (équipement) | Système d’étiquetage BMP™61 ou BradyPrinter™ M611 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17120231
|
Brady™
150077 |
Jaune, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17140231
|
Brady™
150082 |
Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17160231
|
Brady™
150087 |
Bleu, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17180231
|
Brady™
150092 |
Orange, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17100241
|
Brady™
150097 |
Vert, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17120241
|
Brady™
150102 |
Rose, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Spécification
S’adapte à la taille du flacon/tube : 2-8 ml | |
Mat | |
Système d’étiquetage BMP™61 ou BradyPrinter™ M611 | |
1 x 1 in | |
3,175 mm | |
1 in |
Acrylique | |
Polyester | |
250 / boîte | |
0,003 in | |
1,312 in |