Learn More
Brady™ Étiquettes permanentes à transfert thermique en polyester B-484A
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
3
Répétition verticale (métrique):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
Largeur (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Haute adhérence
- Étiquettes adhésives en acrylique
- Résistant à la chaleur
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Approuvé UL |
| Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester (B-484A) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |