Learn More
Gibco™ B-27™ Electrophysiology Kit
Kit d’électrophysiologie B-27™
Marque: Gibco™ A1413701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit d’électrophysiologie B-27™ contient du milieu Neurobasal™, le supplément B-27™ et Electro, tous deux spécifiquement développés pour améliorer les taux de pointe de réseau dans les neurones mis en culture par rapport à d’autres combinaisons de suppléments et milieux. L’électrophysiologie est la technique fondamentale pour évaluer de telles activités électriques afin d’étudier les fonctions et les dysfonctions dans les neurones mis en culture.L’utilisation du kit d’électrophysiologie B-27™ dans vos études neuronales vous offre :
Plus de synapses, plus de signal, des tests plus simples
Le kit d’électrophysiologie B-27™ est une amélioration de la combinaison Neurobasal™ et B-27™ pour les réseaux de culture. Les neurones hippocampiques et corticaux mis en culture dans ce système de milieux montrent une densité accrue de synapses et de récepteurs de neurotransmetteurs qui produisent des taux de pointe plus élevés dans les réseaux neuraux, ce qui contribue à simplifier votre étude.
Résultats pertinents pour vos études d’électrophysiologie
Le kit d’électrophysiologie Invitrogen™ B-27™ vous permet d’obtenir des résultats plus pertinents lors de l’étude de la physiologie neuronale et de la base biochimique des processus normaux et pathologiques. Le kit d’électrophysiologie B-27™ peut donner de meilleurs résultats dans d’autres études électrophysiologiques, y compris les neurones utilisés dans les réseaux multiélectrodes dans les études de neurotoxicologie et de neuropharmacologie.
Pour d’autres applications, nous fournissons des formulations alternatives au B-27™ et au Neurobasal™.
Spezifikation
Supplément B-27, Electro (A14097-01) Conserver entre -5°C et -20°C Milieux Neurobasal, Electro (A14098-01) Conserver entre 2°C et 8°C |
|
Sans sérum | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Gibco™ |
Cellules neurales | |
Culture de cellules de mammifères | |
Kit d’électrophysiologie | |
Stérile | |
1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.