Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 200 x 4,8 mm
Code produit. 12376377
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Orange
Rouge
Transparent
Violet
Conditionnement:
100 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12376377
Marque: Azpack™ 12376377
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Attachez et rangez vos câbles d’ordinateur, fils et autres éléments. Les attache-câbles non retirables en nylon Azpack™, 200 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
  • Matériau : nylon
  • Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
  • Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Type Attache-câble
Matériau Nylon
Couleur Argent
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 4,8 mm
Dimensions (L x l) 200 x 4,8 mm
Résistance à la traction (impériale) 22 kg
Quantité 100/boîte
Certifications/Conformité UL94 classe V2