Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 200 x 4,8 mm
Código de producto. 12346377
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Orange
Rouge
Transparent
Violet
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Código de producto. 12346377
missing translation for 'mfr': Azpack™ 12346377
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Attachez et rangez vos câbles d’ordinateur, fils et autres éléments. Les attache-câbles non retirables en nylon Azpack™, 200 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
  • Matériau : nylon
  • Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
  • Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Especificaciones
Type Attache-câble
Matériau Nylon
Couleur Jaune
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 4,8 mm
Dimensions (L x l) 200 x 4,8 mm
Résistance à la traction (impériale) 22 kg
Quantité 100/boîte
Certifications/Conformité UL94 classe V2