Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 200 x 4,8 mm
Attachez et rangez vos câbles d’ordinateur, fils et autres éléments. Les attache-câbles non retirables en nylon Azpack™, 200 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Marque: Azpack™ 12326377
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
- Matériau : nylon
- Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
- Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Attache-câble | |
Rouge | |
4,8 mm | |
22 kg | |
UL94 classe V2 |
Nylon | |
200 mm | |
200 x 4,8 mm | |
100/boîte |