Learn More
Azpack™ Mortier et pilon, avec poignée de pilon en bois
Libère des huiles qui ne peuvent pas être extraites à l’aide d’appareils modernes. Le mortier / pilon Azpack™ avec poignée en bois broient les matériaux les plus difficiles sans fissurer la porcelaine robuste et dense.
80.50€
Spécification
Finition | Non vitrifié |
---|---|
Type de produit | Mortier et pilon |
Matériau | Mortier : Porcelaine électrique vitrifiée, pilon : Hêtre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12393338
|
Azpack™
12393338 |
199mL | 95 mm | 74 mm (mortier) | 170 mm (pilon) |
80.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Mortier en porcelaine électrique vitrifiée
- Le pilon comprend une poignée en bois de hêtre
- Surface de broyage non vitrifiée
- Le bec verseur intégral réduit les déchets et les débordements
Spécification
Non vitrifié | |
Mortier et pilon | |
Mortier : Porcelaine électrique vitrifiée, pilon : Hêtre |