Learn More
Synergy Healthcare™ Lingettes désinfectantes pour surface dure Azowipe™
Assure une désinfection rapide des surfaces dures. Les lingettes désinfectantes pour surface dure Synergy Healthcare™ Azowipe™ ne salissent pas, sont résistantes et durables pour une utilisation quotidienne.
68.95€
Spécification
Type de produit | Lingette désinfectante |
---|---|
Jetable | Oui |
Format | Chiffon |
Quantité d’emballage | 200 lingettes/distributeur |
Solution de saturation | Alcool isopropylique à 70 % |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15649795
|
Synergy Healthcare™
81103 |
20 x 18 cm |
68.95€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 70 % d’alcool isopropylique désinfectant
- Large spectre d’activité par rapport à une gamme de micro-organismes
- Temps de contact extrêmement rapides à partir de 15 secondes
- Sans salissure et sans trace lorsqu’ils sont utilisés sur des surfaces dures.
- Certifié Halal approuvé par l’Agence européenne de développement halal.
- Convient aux secteurs de la fabrication alimentaire, de l’hôtellerie et de la restauration.
- Conforme aux directives HTM-01-05
Spécification
Lingette désinfectante | |
Chiffon | |
Alcool isopropylique à 70 % |
Oui | |
200 lingettes/distributeur |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol