Learn More
Hydrate d’azométhine-H, Thermo Scientific Chemicals
Réactif pour la détermination du bore
72.46€ - 550.74€
Identifiants chimiques
CAS 32266-60-7
Formule moléculaire C17H13NO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 423.41
Numéro MDL MFCD00066536
Clé InChI DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
CID PubChem 5702781
SMILES OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11327228
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.04
2 g
72.46€
2g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11317228
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.09
10 g
272.36€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11337228
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.14
25 g
550.74€
25g
Expédition estimée: 14-01-2025
Description
Azomethine-H hydrate is used as a highly sensitive and colorimetric reagent for testing and detection of boron. It is also used to detect microgram levels of boron in glass and steel samples. Further, it is involved in the detection of boron in plant samples by masking copper, iron and aluminum ions with ethylenediaminetetraacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
32266-60-7
423.41
DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
C17H13NO8S2
MFCD00066536
5702781
Spécification
Azomethine-H hydrate
C17H13NO8S2
Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water.
OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
423.41
423.40 (Anhydrous)
Poudre
32266-60-7
MFCD00066536
DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)méthyl]amino]naphtalène-2,7-acide disulfonique
5702781
Light sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-975-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante