Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets plats Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches plates Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
149.04€ - 317.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 |
Type de bouchon | Heat Seal |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15641954
|
Synergy Healthcare™
PF100150 |
150 x 100mm | 3600 | N/A | |||||
15651954
|
Synergy Healthcare™
PF100250 |
250 x 100mm | 2400 | N/A | |||||
15671954
|
Synergy Healthcare™
MBO1007 |
210 x 150mm | 2000 |
230.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15661954
|
Synergy Healthcare™
PF100300 |
300 x 100mm | 2500 |
240.00€
2500 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15681954
|
Synergy Healthcare™
PF150320 |
320 x 150mm | 2000 | N/A | ||||
15601964
|
Synergy Healthcare™
PF75250 |
250 x 75mm | 2400 | N/A | |||||
15691954
|
Synergy Healthcare™
PF200420 |
420 x 200mm | 1200 |
317.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
- La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
- Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
- Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Non stérile | |
6.30 kN/m |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 | |
Bleu | |
Polyéthylène | |
170°C à 210°C |