Learn More
Pissettes à col large ventilées conformes à l’OSHA des États-Unis Azlon™
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Impression indélébile en 3 langues (anglais, français et espagnol)
- Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris le SGH, le losange NFPA, les pictogrammes EPI, les risques et les informations de sécurité
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 5/boîte |
| Chemical Label | Éthanol |
| Type de bouchon | Évacuation de vapeur |