Learn More
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™
Forme un joint étanche aux liquides et aux gaz.
Marque:  Azlon SWN806
13.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12073354
  • 15.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Pour des joints sans graisse et à vide poussé, utilisez les joints en verre rodé Quickfit™
  • Construction robuste avec épaulement moleté pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
  • Autolubrifiant et non contaminant
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100°C et +260°C
  • Vide de travail ≤ 10-3 atmosphères
  • Très résistants aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PTFE
Manchons coniques
–100 à 250°C
19/26
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers