Learn More
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™
Forme un joint étanche aux liquides et aux gaz.
Marque:  Azlon SWN802
Code produit. 12053354
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour des joints sans graisse et à vide poussé, utilisez les joints en verre rodé Quickfit™
  • Construction robuste avec épaulement moleté pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
  • Autolubrifiant et non contaminant
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100°C et +260°C
  • Vide utile ≤10-3 atmosphères
  • Très résistants aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE
1/boîte
10/19
Manchons coniques
−100 à 250°C