Learn More
Béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Bécher conique avec bec verseur anti-gouttes intégré
- Autoclavables à 121°C
- Empilables pour un gain de place
- En polypropylène hautement translucide
- Durable et économique grâce à des graduations permanentes moulées et transparentes
- Conforme à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 41,5 mm |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Incréments | 5 ml |
| Quantité | 10/boîte |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
| Type | Bécher |
| Afficher plus |