Learn More
Béchers à côtés droits Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers à bords droits Azlon™ constituent une excellente solution pour les applications de mesure et de distribution en laboratoire et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Autoclavables à 121deg.C
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
- Forme basse, avec rebord, bec verseur large
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
- Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 42 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 42 mm |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation générale en laboratoire |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Incréments | 2 mL |
| Quantité | 10/Bte |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
| Afficher plus |