Learn More
Éprouvette de forme basse Azlon™ en polypropylène
Code produit. 11379633
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11379633
Marque: Azlon CPS0250P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP hautement translucide pour une bonne résistance thermique et chimique. La conception des éprouvettes de forme basse en PP Azlon™ leur confère une plus grande stabilité sur la paillasse et facilite leur manipulation. Idéales dans les laboratoires confinés.
Caractéristiques :
  • Conception trapue pour plus de stabilité
  • La base à purge gravitaire unique supprime l’étape du prélèvement d’eau pendant le lavage dans une machine à laver automatique de laboratoire, éliminant ainsi tous les problèmes de déversement et de contamination
  • Les graduations moulées avec surimpression bleue offrent durabilité et visibilité des mesures
  • La base anti-aspiration réduit au maximum les déversements lorsque vous soulevez l’éprouvette d’une surface humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1/boîte
Classe Classe B.
Balance bleu
Diamètre (métrique) 54 mm
Graduations 5 ml
Couleur de la balance Bleu
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 192 mm
Type Éprouvette de mesure non graduée