Learn More
Cônes en caoutchouc Azlon™
Pour monter des creusets Gooch sur des adaptateurs série 3690 :
Marque:  Azlon CON0006A
Code produit. 12423591
  • 65.90€ / 1 kit
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour monter des creusets Gooch sur des adaptateurs série 3690 :
  • Fabriquées en caoutchouc naturel
  • Kit de six tailles ; 15, 22, 28, 36, 42 et 52 mm de diamètre intérieur (partie supérieure)
  • Peut également être utilisé pour le montage des entonnoirs de filtration dans les flacons Buchner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateurs série 3690 :
Diamètre intérieur de 7 mm à l’extrémité inférieure, diamètre intérieur de 15 mm à l’extrémité supérieure
Cônes en caoutchouc
1/boîte
Caoutchouc naturel