Learn More
Manchons en PTFE Azlon™
Code produit. 12541456
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12541456
Marque: Azlon SWN967
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
  • Cône tronqué en PTFE pur
  • Permet une séparation facile des joints
  • Excellente résistance chimique
  • Excellente résistance à la fatigue
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100° et 250°C
  • Aucune contamination par la graisse pour joint
  • Destiné à un usage unique ou occasionnel
  • Adapté aux travaux nécessitant un faible niveau de vide
  • PTFE de qualité USP classe VI
  • Certifié pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les travaux nécessitant un faible niveau de vide
Matériau PTFE
Type de produit Manchettes
Plage de températures (métrique) –100 à 250°C
Numéro du joint conique standard 45/50
Type Cône tronqué