Learn More
Manchons en PTFE Azlon™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Conditionnement:
10 pièces
Description
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
- Cône tronqué en PTFE pur
- Permet une séparation facile des joints
- Excellente résistance chimique
- Excellente résistance à la fatigue
- Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100° et 250°C
- Aucune contamination par la graisse pour joint
- Destiné à un usage unique ou occasionnel
- Adapté aux travaux nécessitant un faible niveau de vide
- PTFE de qualité USP classe VI
- Certifié pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux nécessitant un faible niveau de vide |
| Matériau | PTFE |
| Type de produit | Manchettes |
| Plage de températures (métrique) | –100 à 250°C |
| Numéro du joint conique standard | 55/44 |
| Type | Cône tronqué |