Learn More
Béchers en PTFE Azlon™
13.11 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
150 mL
250 ml
400 mL
500 ml
Description
Composés de béchers en PTFE de classe USP et de grade VI, Azlon™ résistant à la plupart des produits chimiques et adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires.
- Béchers en PTFE opaques
- Rigides et non poreux avec une surface lisse
- Résistent à tous les produits chimiques, excepté aux métaux alcalins en fusion et au fluor
- Sont des substituts efficaces pour le platine
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 260°C
Spécification
Couleur | Opaque |
Diamètre (métrique) externe | 32 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 32 mm |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Laboratoires pour la manipulation de produits chimiques |
Hauteur (métrique) | 47 mm |
Quantité | 1/boîte |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
Type | Bécher |