Learn More
Bonbonnes à usage intensif en polypropylène Azlon™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
43.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Hauteur (métrique):
270 mm
360 mm
420 mm
Largeur (métrique):
220mm
280mm
350mm
Filetage (métrique):
45 mm
80mm
Description
- Bonne résistance chimique générale
- Forme basse pour une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport
- Poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé
- Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume
- Autoclavables à 121°C
- Les bouchons des bonbonnes 10 L et 20L ont des guides de forage moulés pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation
Spécification
Capacité (métrique) | 5 L |
Comprend | Poignée et bouchon |
Matériau | En PP |
Quantité | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 220mm |
Filetage (métrique) | 45 mm |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Hauteur (métrique) | 270 mm |