Learn More
Bonbonnes à usage intensif en polypropylène Azlon™
GREENER_CHOICE
Catalog Number 11373494
43.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Hauteur (métrique):
270 mm
360 mm
420 mm
Largeur (métrique):
220mm
280mm
350mm
Filetage (métrique):
45 mm
80mm
La bonbonne en polypropylène, résistant aux produits chimiques et robuste, Azlon ont une poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé. La forme basse permet une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport. Les graduations moulées permettent une évaluation du volume. Autoclavables à 121C.
  • Bonne résistance chimique générale
  • Forme basse pour une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport
  • Poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé
  • Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume
  • Autoclavables à 121°C
  • Les bouchons des bonbonnes 10 L et 20L ont des guides de forage moulés pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation
Capacité (métrique) 5 L
Comprend Poignée et bouchon
Matériau En PP
Quantité 1/boîte
Largeur (métrique) 220mm
Filetage (métrique) 45 mm
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 270 mm