Learn More
Récipient à échantillons en PS Azlon™ avec couvercle en PE
Stockez vos échantillons avec un maximum de visibilité. Les récipients pour échantillons en PS Azlon™ avec couvercles en PE sont équipés de couvercles à clipser très faciles à utiliser.
Marque: Azlon BGG456P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipients en PS transparent pour une visibilité maximale des échantillons
- Couvercles à clipser étanches en PE pour une utilisation rapide et simple
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polystyrène | |
250 mL | |
Transparent | |
87 mm | |
5/boîte |
Oui | |
Non stérile | |
Snap Cap | |
65 mm | |
Polyethylene lid |