Learn More
Flacon conique Erlenmeyer en polypropylène Azlon™
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
Marque: Azlon FDE546
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
- Résistance chimique
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
PEHD vierge | |
Conique ; Style : Erlenmeyer | |
Tube en silicone durci au platine et connecteur en polycarbonate | |
1 | |
45/40 | |
Filtre |
Transparent | |
250 à 380 ml | |
50 ml | |
Conique | |
Autoclavable |