Learn More
Flacon conique Erlenmeyer en polypropylène Azlon™
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
Marque: Azlon FDE542
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
- Résistance chimique
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
Polypropylène | |
50 ml | |
10 ml | |
1 | |
34/35 | |
Bouchon à vis |
Translucide | |
PP | |
92 mm | |
Conique | |
Autoclavable | |
40 mm |