Learn More
Flacons ronds à col large, gradués, translucides, en polypropylène Azlon™
36.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
- Flacons en polypropylène haute pureté avec une bonne résistance chimique
- Conception étanche sans joint
- Des graduations imprimées nettes indiquent les millimètres et les onces liquides
- Grande zone d’écriture blanche pour faciliter l’étiquetage
- Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
- Idéal pour les liquides et les solides, parfait pour l’échantillonnage microbiologique
- Autoclavables à 121°C
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 22 mm |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les liquides et les solides, parfait pour l’échantillonnage microbiologique |
Matériau | PP |
Quantité | 10/boîte |
Couleur de bouchon | Translucide |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |