Learn More
Flacons ronds à col large en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
150 ml
Description
Utilisez ces flacons ronds durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds à col large AzlonTM en PP sont étanches, sans doublure et offrent une bonne résistance chimique. Nettoyage facile. Contour intérieur lisse pour un versement efficace.
- Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
- Certificat de lot téléchargeable en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
- Autoclavables à 121°C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 150 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
À utiliser avec (application) | Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage |
Matériau | En PP |
Quantité | 10/boîte |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 116 mm |