Learn More
Entonnoirs à poudre en polypropylène Azlon™
Fabriqués en polypropylène léger et durable. L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’accumulation de la poudre pour améliorer le débit. Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux pour empêcher tout déversement.
Marque: Azlon FWC206
35.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.07740kg
Description
En PP léger et durable.L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’ accumulation de la poudre pour améliorer le débit.Les deux plus grandes tailles possèdent une partie supérieure à parois verticales pour empêcher les déversements.
- Entonnoir à poudre en polypropylène léger
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- La tige parallèle minimise l’“accumulation” de poudre pour améliorer le débit
- Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux
Spécification
100 mm | |
PP | |
Oui |
26 mm | |
90 mm |