Learn More
Entonnoirs à poudre en polypropylène Azlon™
Fabriqués en polypropylène léger et durable. L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’accumulation de la poudre pour améliorer le débit. Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux pour empêcher tout déversement.
Marque: Azlon FWC214
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.55600kg
Description
En PP léger et durable.L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’ accumulation de la poudre pour améliorer le débit.Les deux plus grandes tailles possèdent une partie supérieure à parois verticales pour empêcher les déversements.
- Entonnoir à poudre en PP léger
- Incassable dans des conditions normales d’utilisation
- La tige parallèle minimise la formation de ponts avec les poudres pour un meilleur écoulement.
- Les deux tailles les plus grandes possèdent une partie supérieure à parois verticales.
Spécification
420mm | |
PP | |
Oui |
48mm | |
270 mm |