Learn More
Support pour pipettes en polypropylène Azlon™
En polypropylène bleu résistant aux produits chimiques. Le support de pipettes en polypropylène Azlon™ peut contenir jusqu’à 94 pipettes verticalement. Le rack rotatif est suspendu par une tige de support.
Marque: Azlon SWP033
100.27 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.32336kg
Description
- Support en polypropylène bleu résistant aux produits chimiques
- Peut contenir jusqu’à 94 pipettes verticalement
- Très stable avec une base de 230 mm de diamètre
- Hauteur de 470 mm
- Dispose d’un rack rotatif suspendu par une tige de support
Spécification
En PP | |
230 mm | |
94 pipettes | |
Bleu |
470 mm | |
12 mm | |
Portoir pour pipettes | |
1 Paquets |