Learn More
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en polypropylène
65.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Chemical Label:
Butanone
Dichlorométhane
Description
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PP avec étiquettes imprimées multilingues Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
- Pissettes à col large multilingues
- Fabriqués en polypropylène pour une résistance chimique et thermique élevée ; Autoclavables
- Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Matériau | PP |
Quantité | 5/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Autoclavable | Autoclavables |
Bouche | Large |
Chemical Label | Dichlorométhane |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon sans aération |