Learn More
Plateau porte-instruments en PP Azlon™
Plateaux rectangulaires en polypropylène
157.00€ - 259.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type | Instrument Tray |
Nb par paquet | 1 |
Forme | Rectangulaires |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12063964
|
Azlon
TWR018 |
350 x 200 mm | N/A | |||||||
12073964
|
Azlon
TWR020 |
350 x 250 mm | N/A | |||||||
12083964
|
Azlon
TWR022 |
610 x 350 mm |
259.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Rigide et robuste
- Toutes les tailles ont des côtés verticaux profonds de 22 mm
- Autoclavables à 121°C
Spécification
Polypropylène | |
1 | |
Autoclavable |
Instrument Tray | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Plateau porte-instruments en PP Azlon™