Learn More
Pipette graduée en PP de classe B Azlon™
Lignes de graduation faciles à lire
Marque: Azlon PDH502
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalonnées pour des tolérances de classe B
- Pointe spécialement fabriquée pour garantir une excellente qualité
Spécification
Étalonnées pour des tolérances de classe B | |
PP | |
0,1 mL | |
2 ml |
ISO 835 | |
Oui | |
Translucide | |
Pipette |