Learn More
Éprouvette en polypropylène Azlon™ avec gradations moulées
Click to view available options
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20mL
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En PP hautement translucide pour une bonne résistance thermique et chimique. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations moulées offrent une solution robuste et fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
- Les graduations moulées en relief garantissent une indication permanente des mesures
- Le bec verseur large facilite la distribution
Specifications
Specifications
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;2 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Classe | Classe B. |
| Diamètre (métrique) | 42 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Graduations | 2 ml |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (impériale) | 12,4 in |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction