Learn More
Azlon™ Polypropylene Autoclave bags
Autoclave waste in this blue autoclave bag for biohazardous material. The Azlon™ polypropylene autoclave bag has printed instructions and can be autoclaved at temperatures up to 121 degrees C.
Marque: Azlon BWY200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Suitable for autoclaving biohazardous waste
- Strong side weld construction (50μm)
- Printed with instructions for use and biohazard symbol
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
608 mm |
Bleu | |
300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azlon™ Polypropylene Autoclave bags > Blue; Dimensions: 608D x 300mmW
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu