Learn More
Azlon™ Bouchons en PE
Code produit. 12907336
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12907336
Marque: Azlon™ TRF598
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur ‘B’ plus long. Les bouchons en polyéthylène Azlon™ ont une grosse tête facile à attraper, qui assure une protection supplémentaire si des instruments en verre tombent dessus.
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur B plus long.Les bouchons en polyéthylène Azlon™ sont dotés d’une grande tête pour une bonne préhension et une protection supplémentaire si la verrerie est renversée.
  • Fabrication en polyéthylène
  • Disponible en blanc et rouge
  • Convient à une utilisation avec des produits volumétriques en Azlon et en verre
  • La tête élargie offre une bonne prise en main et protège la verrerie
  • Le cône strié garantit un joint sans fuite sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Éprouvettes graduées et fioles jaugées en verre ou en plastique, etc.
Joint conique standard 34/35
Couleur Blanc / rouge, Rouge
Matériau PE
Type de produit Bouchon
Forme Cône rainuré