Learn More
Azlon™ Bouchons en PE
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
Description
Utilisez ces bouchons avec des éprouvettes graduées et des fioles jaugées en verre ou en plastique ayant un col de longueur B plus long.Les bouchons en polyéthylène Azlon™ sont dotés d’une grande tête pour une bonne préhension et une protection supplémentaire si la verrerie est renversée.
- Fabrication en polyéthylène
- Disponible en blanc et rouge
- Convient à une utilisation avec des produits volumétriques en Azlon et en verre
- La tête élargie offre une bonne prise en main et protège la verrerie
- Le cône strié garantit un joint sans fuite sécurisé
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Éprouvettes graduées et fioles jaugées en verre ou en plastique, etc. |
| Joint conique standard | 19/26 |
| Couleur | Blanc / rouge, Rouge |
| Matériau | PE |
| Type de produit | Bouchon |
| Forme | Cône rainuré |