Learn More
Flacons en polycarbonate Azlon™
Code produit. 15314941
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
52 mm
62 mm
Diamètre (métrique) externe:
22 mm
24mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15314941
Marque: Azlon BRC0010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéaux pour l’échantillonnage, la production et le conditionnement de solutions biologiques stérilisées à la vapeur
  • Flacons en PC hautement transparent avec bouchons en PP de couleur
  • Conviennent pour la stérilisation répétée par autoclavage à 121°C
  • Étanches et incassables
  • Résistants à des températures jusqu’à −80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 24mm
Matériau PC
Volume (métrique) 10 ml
Nb par paquet 100/boîte
Plage de températures (métrique) 121°C
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 62 mm