Learn More
Flacons en polycarbonate Azlon™
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
52 mm
62 mm
Diamètre (métrique) externe:
22 mm
24mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Flacons en PC hautement transparent avec bouchons en PP de couleur
- Conviennent pour la stérilisation répétée par autoclavage à 121°C
- Étanches et incassables
- Résistants à des températures jusqu’à −80°C
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Matériau | PC |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Plage de températures (métrique) | 121°C |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 52 mm |