Learn More
Couvercle de sécurité à charnières en polycarbonate Azlon™
Click to view available options
Longueur (métrique):
38 cm
61cm
61 cm
Largeur (métrique):
590 mm
750 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses
- Réglable : peut être adopté une configuration en forme de triangle étroit ou une configuration étendue en ligne droite
- Incroyablement robuste et léger
- Fourni avec deux paires de pieds en métal recouvert de plastique
- Les pieds peuvent être fixés ou boulonnés sur la paillasse pour assurer une meilleure stabilité
Specifications
Specifications
| Type de produit | Couvercle de sécurité à charnières |
| Matériau | PC |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (métrique) | 590 mm |
| Couleur | Transparents |
| À utiliser avec (application) | Pour une excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses |
| Nb par paquet | 1 par unité |
| Quantité | 1 par unité |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction