Learn More
Flacons carrés en polycarbonate Azlon™
198.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
28mm
40mm
Hauteur (métrique):
139 mm
172 mm
213 mm
266 mm
Description
- Flacons pour milieux en PC hautement transparent avec bouchons en PP sans revêtement
- Conviennent pour la stérilisation répétée par autoclavage à 121°C
- Étanches
- Conception carrée pratique pour une utilisation économique de l’espace
- Robustes, conçus pour une utilisation intensive
Spécification
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40mm |
Matériau | PC |
D.I. du col (métrique) | 40mm |
Quantité | 6/boîte |
Forme | Carré |
Hauteur (métrique) | 266 mm |
Type de produit | Flacon |