Learn More
Support de boîtes de Pétri en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™
Idéal pour l’incubation de petits lots
Marque:  Azlon SWP062
32.24 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10722807
  • 54.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut accueillir jusqu’à six boîtes de Petri de 90 mm
  • En acier recouvert d’époxy-polyamide
  • Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
  • Idéal pour l’incubation de petits lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Boîtes de Pétri (90 mm)
Acier recouvert d’époxy-polyamide
Jusqu’à 6