Learn More
Égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™
L’égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™ est un égouttoir haute qualité disponible sur pieds ou avec montage mural.
Marque: Azlon RWK070
93.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™ est un égouttoir haute qualité disponible sur pieds ou avec montage mural.
- En acier recouvert d’époxy-polyamide
- Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
- Comprend huit chevilles de 110 mm de long et vingt-quatre chevilles de 80 mm de longueur. Le diamètre des chevilles est de 4,5 mm
- Le rack entier mesure 410 mm x 300 mm
Spécification
Fixation murale | |
Acier recouvert d’époxy-polyamide | |
32 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
2Heures
12Minutes
20Secondes
42 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
77Heures
12Minutes
20Secondes
42Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%