Learn More
Flacon conique en PMP Azlon™
Fabriqué en PMP transparent
Marque: Azlon FDE448
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
PP | |
500 ml | |
100 ml | |
1 | |
45/40 | |
Bouchon à vis | |
GL 52 |
Transparent | |
PMP | |
182 mm | |
Conique | |
Autoclavables | |
117 mm |